Få mere at vide
2,5-Dinitrophenol (Wetted with water>15%), TRC
Artikelnummer. 30378146
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378146 500 mg
30368856 100 mg
30386633 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494358500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-71-5
Molekylær formel C6 H4 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 184.11
Synonym Phenol, 2,5-dinitro-, 2,5-Dinitrophenol, 2,5-DNP, NSC 90441, Phenol, γ-dinitro-, γ-Dinitrophenol
IUPAC navn 2,5-dinitrophenol
SMIL Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dinitrophenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Formel vægt 184.012