Få mere at vide
2,5-Dimethylthiophen, 98+%
Artikelnummer. 11444213
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444213 10 g 10g
11424070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10869.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.66 DKK
    332.65 DKK / 10g
    Spare 36.01 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
2,5-Dimethylthiophen bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-Dimethylthiophene bruges som
mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-02-8
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD00005452
InChI nøgle GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
PubChem CID 12514
IUPAC navn 2,5-dimethylthiophen
SMIL CC1=CC=C(S1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylthiophene
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.984
Kogepunkt 134 °C til 136 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.512
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106450
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol, ether og benzen.
Formel vægt 112.19
Procent renhed ≥98%