Få mere at vide
2,5-dimethylthiophen, 98,5%
Artikelnummer. 10733841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733841 100 mL Glasflaske 100ml
10533884 5 mL Glasflaske 5ml
10696872 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116881000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-02-8
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD00005452
InChI nøgle GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC navn 2,5-dimethylthiophen
SMIL CC1=CC=C(S1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylthiophene
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 134 °C til 136 °C
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5100 til 1,514
Mængde 100 mL
Beilstein 17, 41
Specifik vægtfylde 0.984
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: i de fleste org-opløsningsmidler
Formel vægt 112.19
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylthiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.