Få mere at vide
2,5-Dimethylthiophene, 98.5%
Artikelnummer. 10696872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10696872
Brand: Thermo Scientific Acros 116880250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 638-02-8
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD00005452
InChI nøgle GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC navn 2,5-dimethylthiophen
SMIL CC1=CC=C(S1)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylthiophene
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5100 to 1.514
Mængde 25 mL
Beilstein 17, 41
Specifik vægtfylde 0.984
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Formel vægt 112.19
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dimethylthiophene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement