Få mere at vide
2,5-dimethylthiophen-3-boronsyre, TRC
Artikelnummer. 30374387
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374387 50 mg
30372625 100 mg
30387682 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47960850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162607-23-0
Molekylær formel C6H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.01
Synonym B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
SMIL Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3