Få mere at vide
2,5-dimethylthiophen-3-boronsyre, 95 %
Artikelnummer. 15445277
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445277 250 mg 250mg
15435277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32543.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 162607-23-0 | C6H9BO2S | 156,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162607-23-0
Molekylær formel C6H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.01
MDL nummer MFCD09837620
InChI nøgle RFQHMNWNEOZRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylthiophene-3-boronic acid, 2,5-dimethylthiophen-3-yl boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl boronic acid, boronic acid,b-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienylboronic acid, 2,5-dimethylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl
PubChem CID 45588123
IUPAC navn (2,5-dimethylthiophen-3-yl)boronsyre
SMIL CC1=CC(B(O)O)=C(C)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 156.01
Procent renhed 95%