missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Dimethylterephthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylterephthalic Acid |
| CAS | 6051-66-7 |
| Molekylær formel | C19 H18 O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c1-2-6-15(22)25-19-17(23)16-13(21)9-12(20)10-14(16)24-18(19)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-10,18-21H,2,6H2,1H3/t18-,19+/m1/s1 |
| SMIL | CCCC(=O)O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-3-yl] butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.343 |
| Formel vægt | 342.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?