Få mere at vide
2,5-dimethylstyren (stabiliseret med 4-tert-butylcatechol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-dimethylstyrene |
| CAS | 2039-89-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(C=C)c1 |
| IUPAC navn | 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vægt | 132.0939 |