Få mere at vide
2,5-Dimethylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylresorcinol |
| CAS | 488-87-9 |
| Molekylær formel | C8H10O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethylbenzene-1,3-Diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)c(C)c(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |