Få mere at vide
2,5-Dimethylpyrrol-3-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11479067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479067 25 g 25g
11459067 1 g 1g
11469067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20635.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57338-76-8
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00203874
InChI nøgle VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 199 °C til 201 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Formel vægt 139.16
Procent renhed 97%