Få mere at vide
2,5-Dimethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylpyrazine |
| CAS | 123-32-0 |
| Molekylær formel | C6H8N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 49139 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cnc(C)cn1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vægt | 108.0687 |