Få mere at vide
2,5-Dimethylpyrazine, 99%
Artikelnummer. 11429483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429483 5 g 5g
11439483 25 g 25g
11449483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12352.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-32-0
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006147
InChI nøgle LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazin
SMIL CC1=CN=C(C=N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylpyrazine
Smeltepunkt 15°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 154°C to 155°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.5 00
Mængde 5 g
Beilstein 107052
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%