Få mere at vide
2,5-Dimethylpyrazine, 99%
Artikelnummer. 10367640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367640 5 g Glasflaske 5g
10695042 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-32-0
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006147
InChI nøgle LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazin
SMIL CC1=CN=C(C=N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylpyrazine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 155°C
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4987 to 1.5007
Mængde 5 g
Beilstein 23, 96
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,miscible with ethanol,ethylether,acetone
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylpyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /