Få mere at vide
2,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Dimethylphenylboronic acid |
| Smeltepunkt | 186.0°C to 191.0°C |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glass bottle |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formel vægt | 149.98 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,5-Dimethylphenylboronic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.