Få mere at vide
2,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331720 1 g Glass bottle 1g
10119359 5 g Glass bottle 5g
10433510 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 85199-06-0
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.98
MDL nummer MFCD01863525
InChI nøgle OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
IUPAC navn (2,5-dimethylphenyl)boronic acid
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylphenylboronic acid
Smeltepunkt 186.0°C to 191.0°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Emballage Glass bottle
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 149.98
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.