Få mere at vide
2,5-dimethylphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Dimethylphenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 128,0 °C til 132,0 °C |
| CAS | 13612-34-5 |
| CAS min % | 97.5 |
| Farve | Beige |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Vis mere |