Få mere at vide
2,5-dimethylphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Synonym | 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl |
| Formel vægt | 163.24 |
| Procent renhed | 97% |