Få mere at vide
2,5-dimethylphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10648755
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10648755 5 g 5g
10681365 10 g 10g
10337164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10648755 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01618DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-15-7
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.238
InChI nøgle RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140499
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Mængde 5 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Synonym 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Formel vægt 163.24
Procent renhed 97%