Få mere at vide
2,5-Dimethylphenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11332847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332847 5 g 5g
11322847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15999.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40397-98-6 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40397-98-6
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00013854
InChI nøgle SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl isocyanate, 2,5-dimethylphenylisocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethyl phenylisocyanate, 2,5-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1art9, 1-isocyanato-2,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 98605
ChEBI CHEBI:60097
IUPAC navn 2-isocyanato-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.043
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.5315
FN nummer UN2206
Beilstein 1100841
Kogepunkt 210°C
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%