Få mere at vide
2,5-Dimethylphenol (p-Xylenol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051340
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051340 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0641.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,5-Dimethylphenol (p-Xylenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylphenol
CAS 95-87-4
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Dimethylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Gemfibrozil Imp. A (EP), 2,5-Dimethylphenol, p-Xylenol, 2,5-Xylenol (8CI), 1,2,5-Xylenol, 1-Hydroxy-2,5-dimethylbenzene, 2-Hydroxy-p-xylene, 3,6-Dimethylphenol, NSC 2599, Gemfibrozil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMIL Cc1ccc(C)c(O)c1
IUPAC navn 2,5-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 122.0732 g/mol