Få mere at vide
2,5-Dimethylphenol, 99+%
Artikelnummer. 10407110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407110 5 g Glasflaske 5g
10010910 100 g Glasflaske 100g
10020910 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10407110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116540050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-87-4 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-87-4
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002237
InChI nøgle NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC navn 2,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylphenol
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
Farve Hvid til cremet
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9700g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.97
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Viskositet 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Merck Index 15, 10279
Kogepunkt 212°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99+%