Få mere at vide
2,5-Dimethylhexane, 99%
Artikelnummer. 11479140
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479140 5 g 5g
11489140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11479140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15221.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 592-13-2 | C8H18 | 114.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-13-2
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.23
MDL nummer MFCD00008951
InChI nøgle UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11592
IUPAC navn 2,5-dimethylhexan
SMIL CC(C)CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylhexane
Tæthed 0.694
Kogepunkt 107°C to 108°C
Flammepunkt 26°C (80°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1696877
Formel vægt 114.23
Procent renhed 99%