Få mere at vide
2,5-Dimethylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylfuran |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 96.0575 |