Få mere at vide
2,5-Dimethylfuran-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylfuran dimethyl-d6 |
| CAS | 121571-93-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 2H6 H2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethylfuran D6 (Dimethyl D6), Furan, 2,5-di(methyl-d3)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1oc(cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,5-bis(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.16 |
| Vis mere |