Få mere at vide
2,5-dimethylfuran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405233
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405233 25 g 25g
11415233 100 g 100g
11434070 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12833.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,5-dimethylfuran er en hovedmetabolit af hexan med singlet oxygenopfangende evne. Det bruges som biobrændstof, biomaker til rygning, farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese. Det bruges også til at analysere prøver til derivatisering af carbonylholdige forbindelser til deres oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-dimethylfuran er en hovedmetabolit af hexan med singlet oxygenopfangende evne. Det bruges som biobrændstof, biomaker til rygning, farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese. Det bruges også til at analysere prøver til derivatisering af carbonylholdige forbindelser til deres oximer.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med ethanol og fedtstoffer.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-86-5
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.129
MDL nummer MFCD00003250
InChI nøgle GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran
SMIL CC1=CC=C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylfuran
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.903
Kogepunkt 92°C to 93°C
Flammepunkt 1°C (33°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Beilstein 106449
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and fats.
Formel vægt 96.13
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylfuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylfuran