Få mere at vide
2,5-dimethylfuran-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772473
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772473 1 g 1g
10448704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01102DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50990-93-7
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.58
MDL nummer MFCD00221073
InChI nøgle RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.19g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 158.58
Procent renhed 97%