Få mere at vide
2,5-dimethylfuran-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10448704
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10448704
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01102DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50990-93-7
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.58
MDL nummer MFCD00221073
InChI nøgle RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.19g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 158.58
Procent renhed 97%