Få mere at vide
2,5-Dimethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylfuran |
| CAS | 625-86-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,5-Dimethylfuran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1oc(C)cc1 |
| Vis mere |