Få mere at vide
2,5-Dimethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323828
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323828 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323828 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12727100AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylfuran
CAS 625-86-5
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Dimethylfuran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1oc(C)cc1
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 96.0575 g/mol