Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326229
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11326229 5 g 5g
11316229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11326229 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044826.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19040-62-1
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00024875
InChI nøgle FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 20°C
Farve Yellow
Mængde 5 g
Fysisk form Liquid/Solid
FN nummer UN3265
Kogepunkt 120°C to 125°C
Formel vægt 204.68
Procent renhed 98%