Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316229 1 g 1g
11326229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044826.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19040-62-1
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00024875
InChI nøgle FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 20°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Fysisk form Liquid/Solid
FN nummer UN3265
Kogepunkt 120°C to 125°C
Formel vægt 204.68
Procent renhed 98%