Få mere at vide
2,5-dimethylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672253
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672253 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10262882 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19040-62-1
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00024875
InChI nøgle FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3)2C6H3SO2Cl
Formel vægt 204.68
Procent renhed 97%