Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate, 98%
Artikelnummer. 11457237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457237 25 g 25g
11467237 100 g 100g
11477237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15007.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-54-1 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-54-1
Molekylær formel C8H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00151010
InChI nøgle IRLYGRLEBKCYPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonic acid, unii-l1sea5qnp9, p-xylene-2-sulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl, l1sea5qnp9, 2,4-xylenesulfonic acid hydrate, 2,5-dimethyl-benzenesulfonic acid, 2,5-xylenesulfonic acid, p-xylenesulfonic acid, dsstox_cid_21641
PubChem CID 11868
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzensulfonsyre
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 25 g
Formel vægt 186.23 (Anhydrous)
Procent renhed 99%