Få mere at vide
2,5-dimethylbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460168 1 g 1g
11470168 5 g 5g
11480168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23740.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85199-06-0 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85199-06-0
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.98
MDL nummer MFCD01863525
InChI nøgle OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
IUPAC navn (2,5-dimethylphenyl)borsyre
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼180°C
Mængde 1 g
Beilstein 3241785
Formel vægt 149.99
Procent renhed 98%