Få mere at vide
2,5-Dimethylaniline, 99%
Artikelnummer. 10346690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346690 5 g Glasflaske 5g
10356690 100 g Glass bottle 100g
10665192 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10346690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146690050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-78-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-78-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007743
InChI nøgle VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
PubChem CID 7259
ChEBI CHEBI:518305
IUPAC navn 2,5-dimethylanilin
SMIL CC1=CC=C(C)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethylaniline
Smeltepunkt 11.5°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9700g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5582 to 1.5602
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.97
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1135
Merck Index 15, 10282
Kogepunkt 218°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.