Få mere at vide
2,5-dimethylanilin, 98+%
Artikelnummer. 15433057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433057 25 g 25g
11430573 100 g 100g
11440573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12682.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-78-3 | C8H11N | 121,18 g/mol
2,5-Dimethylanilin bruges i vid udstrækning som råmateriale til fremstilling af billeddannende kemikalier som organiske farvestoffer og pigmenter. Det bruges også til produktion af antioxidanter, farmaceutiske, landbrugs-, gummikemikalier og andre organiske målmolekyler. 2,5-dimethylanilin blev også brugt i syntesen af nanokomposit af flervæggede carbonnanorør indlejret i poly(2,5-dimethylanilin). 2,5-Dimethylanilin blev brugt til at studere virkningen af metabolitter dannet af 2,5-xylidin af svampe på laccaseaktivitet. Fourier-transformationen infrarød (FTIR) og Raman-spektrene af 2,5-dimethylanilin blev undersøgt5. Det inducerede transkription af lccIV.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dimethylanilin er meget udbredt som råmateriale til fremstilling af billeddannende kemikalier som organiske farvestoffer og pigmenter. Det bruges også til produktion af antioxidanter, farmaceutiske, landbrugs-, gummikemikalier og andre organiske målmolekyler. 2,5-dimethylanilin blev også brugt i syntesen af nanokomposit af flervæggede carbonnanorør indlejret i poly(2,5-dimethylanilin). 2,5-Dimethylanilin blev brugt til at studere virkningen af metabolitter dannet af 2,5-xylidin af svampe på laccaseaktivitet. Fourier-transformationen infrarød (FTIR) og Raman-spektrene af 2,5-dimethylanilin blev undersøgt5. Det inducerede transkription af lccIV.
Opløselighed
Opløseligt i vand< 0,1 g/100 ml °ved 18 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-78-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007743
InChI nøgle VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
PubChem CID 7259
ChEBI CHEBI:518305
IUPAC navn 2,5-dimethylanilin
SMIL CC1=CC=C(C)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylaniline
Smeltepunkt 15 °C
Mængde 25 g
Lugt Karakteristik
FN nummer UN1711
Beilstein 2205178
Merck Index 14,10084
Kogepunkt 218 °C
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥98%