Få mere at vide
2,5-Dimethylanilin (2,5-Xylidin), TRC
Artikelnummer. 17982385
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17982385 10 g
1 options
Artikelnummer. 17982385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX74970010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-dimethylaniline
CAS 95-78-3
Mængde 10 g
Molekylær formel C8H11N
Synonym Benzenamine, 2,5-dimethyl- (9CI, ACI), 2,5-Dimethylbenzenamine (ACI), 2,5-Xylidine (8CI), 1-Amino-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylaniline, 2,5-Dimethylphenylamine, 2-Amino-1,4-xylene, 3-Amino-1,4-dimethylbenzene, 5-Amino-1,4-dimethylbenzene, NSC 7639, p-Xylidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(C)c(N)c1
IUPAC navn 2,5-dimethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Formel vægt 121.0891