Få mere at vide
2-(((5-(((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethanamin Fumarat (2:1), TRC
Artikelnummer. 30137157
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137157 50 mg
30011692 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46173550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256948-32-0
Molekylær formel 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 544.7276
Synonym 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre; 2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
SMIL CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formel vægt 544.2389