Få mere at vide
2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17954096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17954096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17954096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0086.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
CAS 66356-53-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C10 H18 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ranitidine Imp. B (EP), Ranitidine USP Related Compound A, Ranitidine USP RC A, 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Impurity B, Ranitidine Hydrochloride Impurity B, Ranitidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3
SMIL CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1
IUPAC navn 2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 214.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 214,114 g/mol