Få mere at vide
2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulfanyl]ethanamine Hemifumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050551
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050551 25 mg
30049159 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050551 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0086.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulfanyl]ethanamin Hemifumarat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
CAS 256948-32-0
Analyt- eller komponentnavne 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A, AH 19013, Ph Eur Ranitidine Impurity B, BP Ranitidine Impurity B, USP Ranitidine Related Compound A, diamine (as AH 19013AB), Ranitidine Related Compound A as Hemifumarate, Ranitidine Hydrochloride Impurity B as Hemifumarate, Ranitidine Impurity B as Hemifumarate
InChI formel InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMIL CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre; 2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 544.7276
Mængde 25 mg
Formel vægt 544.2389 g/mol