Få mere at vide
2-[((5-[(dimethylamino)methyl]-2-furyl)methyl)thio]ethan-1-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10018261
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10018261 1 g 1g
10342255 5 g 5g
10273132 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10018261 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01748DA
Kemiske identifikatorer
CAS 66356-53-4
Molekylær formel C10H18N2OS
Molekylvægt (g/mol) 214.327
InChI nøgle JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
PubChem CID 162203
IUPAC navn 2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
SMIL CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 214.33
Procent renhed 95%