missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Dimethyl Celecoxib, TRC

Artikelnummer. 30374066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374066 25 mg
30383219 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47089025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 457639-26-8
Molekylær formel C18 H16 F3 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 395.3987
Synonym 2,5-Dimethylcelecoxib, Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
IUPAC navn 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMIL Cc1ccc(C)c(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylcelecoxib
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
Formel vægt 395.0915
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.