Få mere at vide
2,5-dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466852
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10466852 1 g 1g
10412484 5 g 5g
10198494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10466852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00053DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97272-04-3
Molekylær formel C6H7ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 210.69
MDL nummer MFCD03086201
InChI nøgle CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779650
IUPAC navn 2,5-dimethylthiophen-3-sulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Formel vægt 210.7
Procent renhed 97%