Få mere at vide
2,5-Dimethyl-3-thiaadipic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethyl-3-thiaadipic Acid |
| CAS | 106014-16-8 |
| Molekylær formel | C7H12O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(1-Carboxyethyl)thio]-2-methyl-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4S/c1-4(6(8)9)3-12-5(2)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | OC(C(C)SCC(C)C(O)=O)=O |
| IUPAC navn | 3-((1-carboxyethyl)thio)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vægt | 192.05 |