Få mere at vide
2,5-dimethyl-3-pyrrolin, 75%, blanding af cis og trans, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337250 5 g Glasflaske 5g
10104470 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165930050
Kemiske identifikatorer
CAS 59480-92-1
Molekylær formel C6H12N
Molekylvægt (g/mol) 98.17
MDL nummer MFCD00005215
InChI nøgle TXQDHQBSNAJSHQ-OLQVQODUSA-O
PubChem CID 101066
IUPAC navn 2,5-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol
SMIL C[C@H]1[NH2+][C@@H](C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-3-pyrroline
Navn note 75%
CAS min % 70.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8240g/mL
Flammepunkt 5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 70% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4404
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.824
Synonym 2,5-dimethyl-3-pyrroline, 2,5-dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans, 2,5-dimethyl-2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole,2,5-dihydro-2,5-dimethyl, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-2,5-dimethyl
Formel vægt 97.16
Procent renhed 75%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.