Få mere at vide
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone, 94%
Artikelnummer. 11474823
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474823 25 g 25g
11464823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12182.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14400-67-0
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00052571
InChI nøgle ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran-3-one
SMIL CC1C(=O)C=C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Tæthed 1.06
Kogepunkt 259°C to 261°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Sweet
Mængde 25 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 94%