Få mere at vide
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone, 94%
Artikelnummer. 11464823
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464823 5 g 5g
11474823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14400-67-0
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00052571
InChI nøgle ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
IUPAC navn 2,5-dimethylfuran-3-one
SMIL CC1C(=O)C=C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Tæthed 1.06
Kogepunkt 259°C to 261°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Sweet
Mængde 5 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 94%