missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolini-4-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30373973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373973 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47705650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-trans-2,5-Dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolini-4-one Hydrochloride
CAS 677029-53-7
Molekylær formel C15 H22 N2 O . H Cl
Mængde 50 mg
Synonym 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride (1:1), 4-Imidazolidinone, 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride (9CI), 2,5-Dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolidin-4-one hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-5-10-16-12(3)15(18)17(13(16)4)14-9-7-6-8-11(14)2;/h6-9,12-13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMIL CC1=C(N2C(C)N(CCC)C(C)C2=O)C=CC=C1.Cl
IUPAC navn 2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-1-propylimidazolidin-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 282.8089
Formel vægt 282.1499
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.