Få mere at vide
2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10623512 5 g Plastflaske 5g
10153191 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623512 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 349900050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-63-7
Molekylær formel C16H34O4
Molekylvægt (g/mol) 290.44
InChI nøgle DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC navn 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Smeltepunkt 6,0 °C
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 68°C
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4200 to 1.4240
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viskositet 6.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 290.44
Procent renhed 92%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.