Få mere at vide
2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153191 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153191 100 g Plastflaske 100g
10623512 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 DKK
    585.65 DKK / 100g
    Spare 119.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-63-7 | Molekylformel: C16H34O4 | Molekylvægt: 290,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Radikale initiativtager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-63-7
Molekylær formel C16H34O4
Molekylvægt (g/mol) 290.44
InChI nøgle DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC navn 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Smeltepunkt 6,0 °C
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 55,0 °C til 57,0 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 68 °C
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4240
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler, opløselige i alkohol
Viskositet 6,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 290.44
Procent renhed 92%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.