Få mere at vide
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene |
| CAS | 764-13-6 |
| Molekylær formel | C8H14 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1,4,4-Tetramethylbuta-1,3-diene, Biisobutenyl, Biisocrotyl, Diisocrotyl, NSC 10812 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CC(=CC=C(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.2 |
| Formel vægt | 110.1096 |